Läs mer
Wheaton™ C-modell R2P 2.0 Standard rullkulturapparat med temperaturövervakning och batteribackup
Produktkod. 13463886 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Antal positioner:
15
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Antal positioner Förpackningsstorlek
13463886 15 Varje
1 options
Produktkod. 13463886 Leverantör Wheaton™ Leverantörsnummer WRBMR5031C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    174903.75 SEK
    125842.47 SEK / Paket med 1
    Save 49061.28 SEK
    28% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-02-2027
Specifikationer
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz, 35 W
Certifikat och efterlevnad CE, CSA, ROHS, UL
Frekvens 50/60 Hz
Modell C-modell
För användning med (applikation) För systemnavigering För typer av skärmar
Fuktighetsområde 80 % upp till 31 °C
Antal positioner 15