Läs mer
Wheaton™ C Modell Rullkulturapparat
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Antal positioner:
85
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- UL, CSA och CE standarder certifierade
- Används för adherenta cellkulturer
- För laboratorie-, pilotanläggning- och produktionslaboratoriecellodlingsinstallationer
Specifikationer
Specifikationer
| Hastighetsintervall | 0,25 till 8,1 rpm |
| Elektriska krav | 100/240 V, 50/60 Hz, 35 W |
| Spänning | 100 till 240 V |
| Temperaturområde (metriskt) | 10 °C till 40 °C |
| Wattal | 35 W |
| Certifikat och efterlevnad | CE, CSA, UL |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Modell | C-modell |
| För användning med (applikation) | För adherent cellkultur |
| Fuktighetsområde | 80 % upp till 31 °C |
| Visa mer |