Läs mer
Motic™ C-monterad kameraadapter för mikroskopchipsensor i BA/AE-serien
Produktkod. 11803410
Change view
Förstoringskraft:
0,5 gånger
0,65X
Diameter (metrisk):
16,9 mm
8,46, 12,7 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förstoringskraft Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
11803410 0,5 gånger 8,46, 12,7 mm -
11893400 0,65X 16,9 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11803410 Leverantör Motic™ Leverantörsnummer 1101001901791
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
C-monterad kameraadapter kompatibel med kamera med 1/3, 2/3 eller 1/2 tum chipsensorer. Motic™ C-monterad kameraadapter för mikroskopchipsensor i BA/AE-serien passar på den trinokulära porten på alla mikroskop i BA/AE-serien
  • Passar den trinokulära porten på alla BA- eller AE-mikroskop:
    • Välj 0,65X förstoring med 2/3-tums chipsensor
    • Välj 0,5X förstoring med 1/3 eller 1/2 tum chipsensor
Specifikationer
Typ C-monteringsadapter
Diameter (engelska) 1/3, 1/2 tum.
Diameter (metrisk) 8,46, 12,7 mm
Fokusavstånd 0.5X
För användning med (applikation) För 1/2 tums sensor
För användning med (utrustning) Motic Sammansatta mikroskop i serie BA210, 310, 410 och AE2000
Förstoringskraft 0,5 gånger
Kvantitet 1 st