Läs mer
Medline Scientific™ C-monteringsbeslag
Produktkod. 12673025
Change view
För användning med (utrustning):
Magnum och Reflex-seriens mikroskop
Mikroskop i Varizoom-serien
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
12673025 Mikroskop i Varizoom-serien Varje
12413358 Magnum och Reflex-seriens mikroskop Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12673025 Leverantör Medline Scientific™ Leverantörsnummer 7700.2345
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2075.00 SEK
    1874.08 SEK / Paket med 1
    Save 200.92 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 30-12-2026
För att ansluta kameran till mikroskopet, se till att parfokalitet bibehålls genom att placera chamera-chippet i samma fokusplan som okularen så att ingen omfokusering krävs vid växling mellan manuell eller skärmvisning.
  • Varje C-fäste är specifikt för den aktuella mikroskopserien
  • Finns för Varizoom-serierna, Magnum- och Reflex-serierna, och Triton II och Inverso TC-serien
Specifikationer
Typ C-monteringsadapter
För användning med (utrustning) Mikroskop i Varizoom-serien
Kvantitet 1 st