Läs mer
MedChemExpress C-Phycocyanin
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 11016-15-2 |
| Innehåll och lagring | 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Produkttyp | Reference compound |
| Kvantitet | 1 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | H2O : 14.29 mg/mL (Need ultrasonic) |
| Synonym | C-PC |