Läs mer
Thermo Scientific™ C-seriens kylcentrifugapplikationer
Produktkod. 31781458 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Produkttyp:
Cellkultur, IVD-MD
Högkapacitets cellkultur, IVD-MD
Molekylärbiologi, IVD-MD
Multidisciplin, IVD-MD
Rutinmässig klinisk behandling, IVD-MD
Spänning:
230 V
Rotor:
TX-150 (75005701)
TX-150 (75005701), HIGHConic III (75005709), M10 Microplate (75005706), Sealed Buckets (7500572), MicroClick 24 x 2 (75005715)
TX-150 (75005701), MicroClick 24 x 2 (75005715)
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Spänning Rotor
31781458 Multidisciplin, IVD-MD 230 V TX-150 (75005701), HIGHConic III (75005709), M10 Microplate (75005706), Sealed Buckets (7500572), MicroClick 24 x 2 (75005715)
31781456 Högkapacitets cellkultur, IVD-MD 230 V TX-150 (75005701)
31781469 Cellkultur, IVD-MD 230 V TX-150 (75005701)
31781467 Rutinmässig klinisk behandling, IVD-MD 230 V TX-150 (75005701)
31781462 Molekylärbiologi, IVD-MD 230 V TX-150 (75005701), MicroClick 24 x 2 (75005715)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 31781458 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 50172636
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    178000.80 SEK
    146039.44 SEK / Paket med 1
    Save 31961.36 SEK
    17% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-02-2027
Exceptionell kapacitet i en kompakt konstruktion. Thermo Scientific C-seriens centrifugapplikationspaket inkluderar en kylcentrifug, rotorer, hinkar och adaptrar för en specifik laboratorieapplikation.
Thermo Scientific™ C-seriens centrifuger är designade för kliniska och forskningsapplikationer och erbjuder exceptionell kapacitet i en kompakt konstruktion. De kylda modellerna har Thermo Scientific™ GreenCool™ Technology, ett nästa generations naturligt kylsystem för ökad hållbarhet. Med en fast vinkelrotor RCF (relativ centrifugalkraft) upp till 24 328 x g och en svängande skoprotor RCF upp till 3 260 x g, klarar C-seriens centrifuger även de tuffaste separationerna. Den maximala kapaciteten för rotorerna med fast vinkel är 6 x 50 ml, medan svängrotorerna kan rymma upp till 4 x 145 ml. Dessa centrifuger kombinerar en kompakt design med ett intuitivt gränssnitt och flexibiliteten att stödja många olika tillämpningar. C-seriens Thermo Scientific centrifugapplikationspaket inkluderar en kylcentrifug, rotorer, hinkar och adaptrar för specifika laboratorieapplikationer.
  • Applikationspaket – Hög kapacitet i en kompakt design
  • GreenCool Technology (kylmodeller)
  • Thermo Scientific™ Auto-Lock™ Rotorutbyte
  • Thermo Scientific™ ClickSeal™ Biocontainmentlock
  • Intuitivt användargränssnitt
  • Brett utbud av rotorer för applikationsflexibilitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 4 x 145 mL
Max. Hastighet 17,850 rpm
Max. RCF 3 260 x g (TX-150 Rotor); 30 279 x g (mikroClick 24 x 2 Rotor)
Kylt Ja
Bullernivå <47 dB(A) med TX-150 rotor (konisk skopa) 46 <dB(A) med MicroClick 24x2 rotor vid topphastighet
Certifikat och efterlevnad UL-listad, CE-märkt, IVD-godkänd, certifierad biocontainment, IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1
Inkluderar Centrifug, rotor, TX-150 runda hinkar (75005702), lock (75005707), adaptrar 15/50 ml koniska (75005736), (75005737)
Mått (L x B x H) Exteriör 67 x 46 x 32 cm (26,4 x 18,1 x 12,6 tum)
Ventilerad Nej
Rotor ingår Ja
Nettovikt 71 kg (156 Ib)
För användning med (applikation) Kliniska och forskningsrelaterade tillämpningar
Rotor TX-150 (75005701), HIGHConic III (75005709), M10 Microplate (75005706), Sealed Buckets (7500572), MicroClick 24 x 2 (75005715)
Spänning 230 V
Visningstyp Knappsats
Produkttyp Multidisciplin, IVD-MD