Läs mer
Thermo Scientific™ C-seriens ventilerade centrifugapplikationer
Produktkod. 31781465 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Produkttyp:
Cellkultur, IVD-MD
Högkapacitets cellkultur, IVD-MD
Mikroplatta, IVD-MD
Molekylärbiologi, IVD-MD
Rutinmässig klinisk behandling, IVD-MD
Spänning:
230 V
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Spänning
31781465 Molekylärbiologi, IVD-MD 230 V
31781466 Mikroplatta, IVD-MD 230 V
31781457 Högkapacitets cellkultur, IVD-MD 230 V
31781455 Cellkultur, IVD-MD 230 V
31781463 Rutinmässig klinisk behandling, IVD-MD 230 V
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 31781465 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 50172622
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79921.43 SEK
    65570.97 SEK / Paket med 1
    Save 14350.46 SEK
    17% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-02-2027
Exceptionell kapacitet i en kompakt konstruktion. Thermo Scientific C-seriens centrifugapplikationspaket inkluderar en ventilerad centrifug, rotorer, hinkar och adaptrar för specifika laboratorieapplikationer.
Thermo Scientific™ C-seriens centrifuger är designade för kliniska och forskningsapplikationer och erbjuder exceptionell kapacitet i en kompakt konstruktion. Med en fast vinkelrotor RCF (relativ centrifugalkraft) upp till 24 328 x g och en svängande skoprotor RCF upp till 3 260 x g, klarar C-seriens centrifuger även de tuffaste separationerna. Den maximala kapaciteten för rotorerna med fast vinkel är 6 x 50 ml, medan svängrotorerna kan rymma upp till 4 x 145 ml. Dessa centrifuger kombinerar en kompakt design med ett intuitivt gränssnitt och flexibiliteten att stödja många olika tillämpningar. Thermo Scientific C-seriens centrifugapplikationspaket inkluderar en ventilerad centrifug, rotorer, hinkar och adaptrar för specifika laboratorieapplikationer.
Applikationspaket
  • Hög kapacitet i en kompakt konstruktion
  • Thermo Scientific™ Auto-Lock™ Rotorutbyte
  • Thermo Scientific™ ClickSeal™ Biocontainmentlock
  • Intuitivt användargränssnitt
  • Brett utbud av rotorer för applikationsflexibilitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 4 x 145 mL
Max. Hastighet 16,000 rpm
Max. RCF 3 260 x g (TX-150 Rotor); 24 328 x g (mikroClick 24 x 2 Rotor)
Kylt Nej
Bullernivå <60 dB (A) med TX-150 rotor (vid maxhastighet) <65,5 dB (A) med MicroClick 24x2 rotor (vid maxhastighet)
Certifikat och efterlevnad UL-listad, CE-märkt, IVD-godkänd, certifierad biocontainment, IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1
Inkluderar Centrifug, rotorer, TX-150 runda skopor (75005702); TX-150 ClickSeal biocontainmentlock (75005707); Adaptrar 50 ml koniska (75005736); Adaptrar 15 ml koniska (75005737)
Mått (L x B x H) Exteriör 48 x 37 x 31 cm (18,9 x 14,6 x 12,2 tum)
Ventilerad Ja
Rotor ingår Ja
För användning med (applikation) Kliniska och forskningsrelaterade tillämpningar
Rotor TX-150 (75005701), MicroClick 24 x 2 (75005715)
Spänning 230 V
Visningstyp Knappsats
Produkttyp Molekylärbiologi, IVD-MD