Läs mer
Thermo Scientific™ C-seriens ventilerade centrifugapplikationer
Produktkod. 31781466 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Produkttyp:
Cellkultur, IVD-MD
Högkapacitets cellkultur, IVD-MD
Mikroplatta, IVD-MD
Molekylärbiologi, IVD-MD
Rutinmässig klinisk behandling, IVD-MD
Spänning:
230 V
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Spänning
31781466 Mikroplatta, IVD-MD 230 V
31781457 Högkapacitets cellkultur, IVD-MD 230 V
31781455 Cellkultur, IVD-MD 230 V
31781463 Rutinmässig klinisk behandling, IVD-MD 230 V
31781465 Molekylärbiologi, IVD-MD 230 V
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 31781466 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 50173669
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55432.18 SEK
    46737.64 SEK / Paket med 1
    Save 8694.54 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
Exceptionell kapacitet i en kompakt konstruktion. Thermo Scientific C-seriens centrifugapplikationspaket inkluderar en ventilerad centrifug, rotorer, hinkar och adaptrar för specifika laboratorieapplikationer.
Thermo Scientific™ C-seriens centrifuger är designade för kliniska och forskningsapplikationer och erbjuder exceptionell kapacitet i en kompakt konstruktion. Med en fast vinkelrotor RCF (relativ centrifugalkraft) upp till 24 328 x g och en svängande skoprotor RCF upp till 3 260 x g, klarar C-seriens centrifuger även de tuffaste separationerna. Den maximala kapaciteten för rotorerna med fast vinkel är 6 x 50 ml, medan svängrotorerna kan rymma upp till 4 x 145 ml. Dessa centrifuger kombinerar en kompakt design med ett intuitivt gränssnitt och flexibiliteten att stödja många olika tillämpningar. Thermo Scientific C-seriens centrifugapplikationspaket inkluderar en ventilerad centrifug, rotorer, hinkar och adaptrar för specifika laboratorieapplikationer.
Applikationspaket
  • Hög kapacitet i en kompakt konstruktion
  • Thermo Scientific™ Auto-Lock™ Rotorutbyte
  • Thermo Scientific™ ClickSeal™ Biocontainmentlock
  • Intuitivt användargränssnitt
  • Brett utbud av rotorer för applikationsflexibilitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 4 x 145 mL
Max. Hastighet 16,000 rpm
Max. RCF 3 260 x g (TX-150 Rotor); 24 328 x g (mikroClick 24 x 2 Rotor)
Kylt Nej
Bullernivå <60 dB (A) med TX-150 rotor (vid maxhastighet) <65,5 dB (A) med MicroClick 24x2 rotor (vid maxhastighet)
Certifikat och efterlevnad UL-listad, CE-märkt, IVD-godkänd, certifierad biocontainment, IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1
Inkluderar Centrifug, rotor, förseglade hinkar (75005721)
Mått (L x B x H) Exteriör 48 x 37 x 31 cm (18,9 x 14,6 x 12,2 tum)
Ventilerad Ja
Rotor ingår Ja
Nettovikt 35 kg (77 Ib)
För användning med (applikation) Kliniska och forskningsrelaterade tillämpningar
Rotor M10 Mikroplatta (75005706)
Spänning 230 V
Visningstyp Knappsats
Produkttyp Mikroplatta, IVD-MD