Läs mer
Thermo Scientific™ C-seriens ventilerade centrifuger
Produktkod. 31781460 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Produkttyp:
Allmän användning
IVD-MD
Spänning:
230 V
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Spänning
31781460 IVD-MD 230 V
31781468 Allmän användning 230 V
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 31781460 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75008005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34919.93 SEK
    28649.75 SEK / Paket med 1
    Save 6270.18 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
I lager
Thermo Scientific™ C-seriens centrifuger är designade för kliniska och forskningsapplikationer och erbjuder exceptionell kapacitet i en kompakt konstruktion.
Thermo Scientific™ C-seriens centrifuger är designade för kliniska och forskningsapplikationer och erbjuder exceptionell kapacitet i en kompakt konstruktion. Centrifugerna finns som ventilerade eller kylda modeller. De kylda modellerna har Thermo Scientific™ GreenCool™ Technology, ett nästa generations naturligt kylsystem för ökad hållbarhet. Med en fast vinkelrotor RCF (relativ centrifugalkraft) upp till 30 279 x g och en svängande skoprotor RCF upp till 3 260 x g, klarar C-seriens centrifuger även de tuffaste separationerna. Den maximala kapaciteten för rotorerna med fast vinkel är 6 x 50 ml, medan svängrotorerna kan rymma upp till 4 x 145 ml. Dessa centrifuger kombinerar en kompakt design med ett intuitivt gränssnitt och flexibiliteten att stödja många olika tillämpningar.
  • Hög kapacitet i en kompakt konstruktion
  • GreenCool Technology (kylmodeller)
  • Thermo Scientific™ Auto-Lock™ Rotorutbyte
  • Thermo Scientific™ ClickSeal™ Biocontainmentlock
  • Intuitivt användargränssnitt
  • Brett utbud av rotorer för applikationsflexibilitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 4 x 145 mL
Max. Hastighet 16,000 rpm
Max. RCF 3 260 x g (TX-150 Rotor); 24 328 x g (mikroClick 24 x 2 Rotor)
Kylt Nej
Bullernivå <60 dB (A) med TX-150 rotor (vid maxhastighet) < 65,5 dB (A) med MicroClick 24x2 rotor (vid maxhastighet)
Certifikat och efterlevnad UL-listad, CE-märkt, IVD-godkänd, certifierad biocontainment, IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1
Inkluderar centrifug
Mått (L x B x H) Exteriör 48 x 37 x 31 cm (18,9 x 14,6 x 12,2 tum)
Ventilerad Ja
Nettovikt 35 kg (77 Ib)
För användning med (applikation) Kliniska och forskningsrelaterade tillämpningar
Spänning 230 V
Visningstyp Knappsats
Produkttyp IVD-MD