Läs mer
Techsit™ C-Tech ESD Cleanroom High Chair
Produktkod. 16503944
Encompass_Preferred
Change view
Med hjul:
No
Yes
Med Tilt:
No
Yes
Med armstöd:
No
Yes
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Med hjul Med Tilt Med armstöd
16503944 No No No
16513944 No Yes Yes
16523944 Yes No No
16533944 No Yes No
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16503944 Leverantör Techsit™ Leverantörsnummer TS8911
Beräknad leverans: 27-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Cleanroom ESD anti-static vinyl high chair is an ergonomically designed seat with a back.
  • Black ESD/Anti-static Vinyl that is easy to clean
  • Fully adjustable Seat height, back height, and back rake
  • Ergonomically designed and contoured seat and back
  • Cleanroom Class 7 suitable
  • BS EN61340-5-1 Conductivity 104 - 106 Ω
Specifikationer
Produkttyp Cleanroom Seating
Färg Black
Justerbar Yes
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Tillbaka stil Ergonomic
Djup (metriskt) 450 mm
Avsluta ESD Vinyl
Rammaterial Steel
Lyfttyp Gas Lift
Bärande kapacitet (metrisk) 150 kg
Sitthöjd High Bench Height
Klädsel ESD Vinyl
Garanti 5 Year
Vikt (metrisk) 16 kg
Hjultyp Glides
Bredd (metrisk) 490 mm
Med armstöd No
Med ryggstöd Yes
Med hjul No
Fotstöd Yes
Med svankstöd Yes
Med Tilt No