Läs mer
Techsit™ C-Tech ESD Cleanroom Low Chair
Produktkod. 16563944
Encompass_Preferred
Change view
Med Tilt:
No
Yes
Med armstöd:
No
Yes
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Med Tilt Med armstöd Förpackningsstorlek
16563944 Yes No Varje
16543944 No No Varje
16553944 No Yes -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16563944 Leverantör Techsit™ Leverantörsnummer TS8920ST
Beräknad leverans: 27-11-2026
Cleanroom ESD anti-static vinyl low chair is an ergonomically designed seat with a back.
  • ESD Vinyl low chair on casters
  • Black ESD/Anti-static Vinyl that is easy to clean
  • Fully adjustable seat height, back height, and back rack
  • Ergonomically designed and contoured seat and back
  • Cleanroom Class 7 suitable
  • BS EN61340-5-1 Conductivity 104 - 106 Ω
Specifikationer
Produkttyp Cleanroom Seating
Färg Black
Justerbar Yes
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Tillbaka stil Ergonomic
Avsluta ESD Vinyl
Rammaterial Steel
Lyfttyp Gas Lift
Bärande kapacitet (metrisk) 150 kg
Sitthöjd Desk Height
Klädsel ESD Vinyl
Garanti 5 Year
Vikt (metrisk) 16 kg
Hjultyp Casters
Bredd (metrisk) 490 mm
Med armstöd No
Med ryggstöd Yes
Med hjul Yes
Fotstöd No
Med svankstöd Yes
Med Tilt Yes
Material Vinyl