Läs mer
Invitrogen™ Vävnadsextraktionsreagens II
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Bygg din egen immunanalys, cellanalys, celllys, immunanalys, beredning av proteinprov och proteinrening, proteiner, uttryck, isolering och analys
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Store in freezer (-5 to -30°C). |
| Produkttyp | Tissue Extraction Reagent |
| För användning med (applikation) | Luminex Assay, Western Blot, Sample preparation for ELISA |
| Kvantitet | 100 ml |
| Frakt skick | Dry Ice |