Läs mer
Invitrogen™ Image-IT™ LIVE Green Reactive Oxygen Species Detection Kit, för mikroskopi
Produktkod. 10738994
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10738994
Brand: Invitrogen™ I36007
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
För mikroskopi
  • Image-iT LIVE Green Reactive Oxygen Species (ROS) Detection Kit tillhandahåller nyckelreagenser som är nödvändiga för detektering av ROS i levande celler
  • Analysen är baserad på 5-(och-6)-karboxi-2',7'-diklordihydrofluoresceindiacetat (karboxi-H 2 DCFDA), pålitlig fluorogen markör för ROS i levande celler
  • Förutom karboxi-H 2 DCFDA tillhandahåller kitet en vanlig inducerare av ROS-produktion av tert-butylhydroperoxid (TBHP), som positiv kontroll och blåfluorescerande, cellgenomsläpplig nukleinsyrafärgning Hoechst 33342
Cellanalys, cellmetabolism, cellviabilitet, proliferation och funktion, nitrooxidativ stress, reaktiva syrearter
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 kit
Produktlinje Image-iT
Produkttyp ROS Detection Kit