Läs mer
C10-C16 Alkyl Ethoxylate Sulfuric Acid Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | C10-C16 Alkyl Ethoxylate Sulfuric Acid Sodium Salt |
| CAS | 68585-34-2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Alcohol Ethoxysulfate (Sodium Salt) |