missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
C10-C16 Alkyl Ethoxylate Sulfuric Acid Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | C10-C16 Alkyl Ethoxylate Sulfuric Acid Sodium Salt |
| CAS | 68585-34-2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Alcohol Ethoxysulfate (Sodium Salt) |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?