Läs mer
C12 Ceramide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | C12-Ceramide |
| CAS | 74713-60-3 |
| Molekylformel | C30 H59 N O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | N-[(1S,2R,3E)-2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)-3-heptadecen-1-yl]dodecanamide, N-[(1S,2R,3E)-2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)-3-heptadecenyl]dodecanamide, [R-[R*,S*-(E)]]-N-[2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)-3-heptadecenyl]dodecanamide, N-Lauroyl-D-erythro-sphingosine, N-Laurylsphingosine |
| InChI formel | InChI=1S/C30H59NO3/c1-3-5-7-9-11-13-14-15-16-18-19-21-23-25-29(33)28(27-32)31-30(34)26-24-22-20-17-12-10-8-6-4-2/h23,25,28-29,32-33H,3-22,24,26-27H2,1-2H3,(H,31,34)/b25-23+/t28-,29+/m0/s1 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@H](CO)NC(=O)CCCCCCCCCCC |
| IUPAC-namn | N-[(E,2S,3R)-1,3-dihydroxyoctadec-4-en-2-yl]dodecanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 481.79 |
| Formel vikt | 481.4495 |