missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
C14 Ceramide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | C14 Ceramide |
| CAS | 34227-72-0 |
| Molekylformel | C32 H63 N O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C32H63NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-18-19-21-23-25-27-31(35)30(29-34)33-32(36)28-26-24-22-20-17-14-12-10-8-6-4-2/h25,27,30-31,34-35H,3-24,26,28-29H2,1-2H3,(H,33,36)/b27-25+/t30-,31+/m0/s1 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@H](CO)NC(=O)CCCCCCCCCCCCC |
| IUPAC-namn | N-[(E,2S,3R)-1,3-dihydroxyoctadec-4-en-2-yl]tetradecanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 509.85 |
| Formel vikt | 509.4808 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?