Läs mer
C14 Dihydroceramid, TRC
Produktkod. 30353307
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30353307 50 mg
30355207 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30353307 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC26283050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 61389-70-6
Molekylformel C32 H65 N O3
Molekylvikt (g/mol) 511.86
IUPAC-namn N-[(2S,3R)-1,3-dihydroxyoktadekan-2-yl]tetradecanamid
LEDER CCCCCCCCCCCCCCC[C@@H](O)[C@H](CO)NC(=O)CCCCCCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material C14 Dihydroceramide
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C32H65NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-18-19-21-23-25-27-31(35)30(29-34)33-32(36)28-26-24-22-20-17-14-12-10-8-6-4-2/h30-31,34-35H,3-29H2,1-2H3,(H,33,36)/t30-,31+/m0/s1
Formel vikt 511.4964