Läs mer
C18 Ceramid, TRC
Produktkod. 30008288
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30008288 50 mg
17969764 10 mg
17958034 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30008288 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC26305050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2304-81-6
Molekylformel C36 H71 N O3
Molekylvikt (g/mol) 565.95
IUPAC-namn N-[(E,2S,3R)-1,3-dihydroxyoctadec-4-en-2-yl]oktakanamid
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CO)[C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material C18 Ceramide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C36H71NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-36(40)37-34(33-38)35(39)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h29,31,34-35,38-39H,3-28,30,32-33H2,1-2H3,(H,37,40)/b31-29+/t34-,35+/m0/s1
Formel vikt 565.5434
Procent renhet >95%