Läs mer
Abnova™ C19orf80 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured)
Produktkod. 16121963
:
Quantity: 100 μL
Produktkod. 16121963
Brand: Abnova™ H00055908T01.100uL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Denatured cell transient overexpression lysate of C19orf80 293T.
  • Transient overexpression cell lysate was tested with Anti-C19orf80 antibody (H00055908-B01) by Western Blots.
Specifikationer
Celllinje 293T
För användning med (applikation) Western Blot
Beskrivning Gene ID: 55908
Genaccessionsnr. AAI46553.1
Plasmid pCMV-C19orf80 full-length
Kvalitetskontrolltestning Transient overexpression cell lysate was tested with Anti-C19orf80 antibody by Western Blots
Kvantitet 100 μL
Förvaringsbuffert 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue)
Värd art Human
Produkttyp chromosome 19 open reading frame 80
Innehåll och lagring Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.