Läs mer
Abnova™ C1orf80 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured)
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Western Blot |
| Beskrivning | C1orf80 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured) |
| Genaccessionsnr. | BC015535.1 |
| Molekylvikt (g/mol) | Theoretical M.W. 33.77kDa |
| Plasmid | pCMV-C1orf80 full-length |
| Kvalitetskontrolltestning | Transient overexpression cell lysate was tested with anti-C1orf80 antibody (Mfr. No. H00064853-B01) by Western Blot. |
| Kvantitet | 100 μL |
| Förvaringsbuffert | 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue) |
| Värd art | Human |
| Innehåll och lagring | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Bis(1,5-cyclooctadiene)nickel(0)
- Fara
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H228-Brandfarligt fast ämne.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H350-Kan orsaka cancer.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- MIXTURE LIST-Contain: Bis(1,5-cyclooctadiene)nickel