missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

C1orf86 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Produktkod. 16874665 Handla allt Proteintech Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
20 μL
150 μL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16874665 150 μL
16884665 20 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16874665 Leverantör Proteintech Leverantörsnummer 261381AP150UL

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

C1orf86 is a component of the Fanconi anemia (FA) complex required to recruit the FA complex to DNA interstrand cross-links (ICLs) and promote ICLs repair. Following DNA damage recognizes and binds ′Lys-63′-linked ubiquitin generated by RNF8 at ICLs and recruits other components of the FA complex. It promotes translesion synthesis via interaction with REV1.

Specifikationer

Antigen C1orf86
Användningsområden Western Blot
Klassificering Polyclonal
Koncentration 0.19 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gen FAAP20
Genaccessionsnr. Q6NZ36
Gene Alias C1orf86, FAAP20, FP7162
Gensymboler FAAP20
Värd art Rabbit
Immunogen C1orf86 Fusion Protein Ag23534
Reningsmetod Antigen Affinity Chromatography
Kvantitet 150 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 199990
Målarter Human
Innehåll och lagring -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.