Läs mer
Novus Biologicals™ C1q Antibody [DyLight 755], Novus Biologicals™
Produktkod. 30062675 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
30062675 1 mL
1 options
Produktkod. 30062675 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBP311022IR
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Goat Polyclonal Antibody
C1q Polyclonal antibody specifically detects C1q in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen C1q
Användningsområden ELISA, Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera DyLight 755
Formulering 50 mM Sodium Borate
Gene Alias A chain, complement component 1, q subcomponent, A chain, complement component 1, q subcomponent, alpha polypeptide
Värd art Goat
Immunogen Human Complement C1q
Reningsmetod Affinity purified
Kvantitet 1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Immunology, Innate Immunity
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 712
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified