Läs mer
C1QB Antibody (C1QB/2966), Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Produktkod. 18653620 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18653620 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18653620 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP279922APC
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
C1QB Monoclonal antibody specifically detects C1QB in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen C1QB
Användningsområden Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Klassificering Monoclonal
Klona C1QB/2966
Konjugera APC
Formulering PBS
Gene Alias B chain, complement C1q subcomponent subunit B, complement component 1, q subcomponent, B chain, complement subcomponent C1q chain B, q subcomponent, beta polypeptide
Värd art Mouse
Immunogen Recombinant fragment (around aa 41-188) of human C1QB protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P02746)
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Alzheimers Research, Immunology, Innate Immunity, Neurodegeneration, Neuroscience
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 713
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG1 κ