Läs mer
C2 Ceramid-1-fosfat, TRC
Produktkod. 30349345
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30349345 1 mg
1 options
Produktkod. 30349345 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC2627101MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material C2 Ceramide-1-phosphate
CAS 151729-55-4
Molekylformel C20 H40 N O6 P
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C20H40NO6P/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20(23)19(21-18(2)22)17-27-28(24,25)26/h15-16,19-20,23H,3-14,17H2,1-2H3,(H,21,22)(H2,24,25,26)/b16-15+/t19-,20+/m0/s1
LEDER CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@H](COP(=O)(O)O)NC(=O)C
IUPAC-namn [(E,2S,3R)-2-acetamido-3-hydroxyoctadec-4-enyl] dihydrogenfosfat
Molekylvikt (g/mol) 421.51
Formel vikt 421.2593