Läs mer
C2 Ceramid, TRC
Produktkod. 30357681
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30357681 10 mg
30350942 25 mg
30355995 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30357681 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC26250010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3102-57-6
Molekylformel C20 H39 N O3
Molekylvikt (g/mol) 341.53
IUPAC-namn N-[(E,2R,3S)-1,3-dihydroxyoctadec-4-en-2-yl]acetamid
LEDER CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@H](O)[C@@H](CO)NC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material C2 Ceramide
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C20H39NO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20(24)19(17-22)21-18(2)23/h15-16,19-20,22,24H,3-14,17H2,1-2H3,(H,21,23)/b16-15+/t19-,20+/m1/s1
Formel vikt 341.293