missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
C2 Dihydroceramide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | C2 Dihydroceramide |
| CAS | 13031-64-6 |
| Molekylformel | C20 H41 N O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H41NO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20(24)19(17-22)21-18(2)23/h19-20,22,24H,3-17H2,1-2H3,(H,21,23)/t19-,20+/m0/s1 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCC[C@@H](O)[C@H](CO)NC(=O)C |
| IUPAC-namn | N-[(2S,3R)-1,3-dihydroxyoctadecan-2-yl]acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 343.54 |
| Formel vikt | 343.3086 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?