Läs mer
C20 Ceramide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | C20 Ceramide |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C38H75NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-22-24-26-28-30-32-34-38(42)39-36(35-40)37(41)33-31-29-27-25-23-21-16-14-12-10-8-6-4-2/h31,33,36-37,40-41H,3-30,32,34-35H2,1-2H3,(H,39,42)/b33-31+/t36-,37+/m1/s1 |
| Formel vikt | 593.5747 |