Läs mer
C22 Ceramid, TRC
Produktkod. 30361918
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30361918 5 mg
30356380 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30361918 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC2631405MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 869501-30-4
Molekylformel C40 H79 N O3
Molekylvikt (g/mol) 622.06
IUPAC-namn N-[(E,2S,3R)-1,3-dihydroxyoctadec-4-en-2-yl]dokosanamid
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CO)[C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material C22 Ceramide
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C40H79NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-24-26-28-30-32-34-36-40(44)41-38(37-42)39(43)35-33-31-29-27-25-23-16-14-12-10-8-6-4-2/h33,35,38-39,42-43H,3-32,34,36-37H2,1-2H3,(H,41,44)/b35-33+/t38-,39+/m0/s1
Formel vikt 621.606