Läs mer
C24:1 Ceramid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nervonyl-D-sphingosine |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C42H81NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-28-30-32-34-36-38-42(46)43-40(39-44)41(45)37-35-33-31-29-27-25-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,35,37,40-41,44-45H,3-16,19-34,36,38-39H2,1-2H3,(H,43,46)/b18-17-,37-35+/t40-,41+/m0/s1 |
| Formel vikt | 647.6216 |