Läs mer
C24 Ceramid, TRC
Produktkod. 30132445
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132445 25 mg
17988524 5 mg
17978334 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30132445 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC26345025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34435-05-7
Molekylformel C42 H83 N O3
Molekylvikt (g/mol) 650.11
Synonym N-[(1S,2R,3E)-2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-3-heptadecen-1-yl]tetracosanamide, Tetracosanamide, N-[(1S,2R,3E)-2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-3-heptadecenyl]- (9CI), Tetracosanamide, N-[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-3-heptadecenyl]-, (E)-D-erythro- (8CI), Tetracosanamide, N-[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-3-heptadecenyl]-, [R-[R*,S*-(E)]]-, C24-Ceramide, C24:0 Ceramide, Ceramide (d18:1,C24:0), Ceramide 24, D-erythro-1,3-Dihydroxy-2-tetracosanoylamido-trans-4-octadecene, Lobophytamide L5, N-Lignoceroylsphingosine, N-Tetracosanoyl C18-sphingosine, N-[(1S,2R,3E)-2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)-3-heptadecen-1-yl]tetracosanamide
IUPAC-namn N-[(E,2S,3R)-1,3-dihydroxyoctadec-4-en-2-yl]tetrakosanamid
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CO)[C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material C24 Ceramide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C42H83NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-28-30-32-34-36-38-42(46)43-40(39-44)41(45)37-35-33-31-29-27-25-16-14-12-10-8-6-4-2/h35,37,40-41,44-45H,3-34,36,38-39H2,1-2H3,(H,43,46)/b37-35+/t40-,41+/m0/s1
Formel vikt 649.6373
Procent renhet >95%