missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ C26-A6

Beskrivning
C26-A2 inhibits the interaction between MTDH and SND1 by blocking the SND1 pocket. C26-A2 disrupts MTDH-SND1 complex-induced reduction in tumor antigen presentation and T cell infiltration; enhancing immune surveillance and sensitivity to anti-PD-1 therapy in metastatic breast cancer mouse models. C26-A6 suppresses tumor growth (IC50 = 12.3 μM) and metastasis and enhances chemotherapy sensitivity in triple-negative breast cancer (TNBC) mouse models.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Chloro-2-methoxy-N-(2-methyl[1,2,4 ]triazolo[1,5-a]pyridin-8-yl)benzenesulfonamide |
| CAS | 1341030-00-9 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Mål | Cell Adhesion Inhibitors |
| Molekylformel | C14H13ClN4O3S |
| Renhet | 0.98 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?