Läs mer
C26 Ceramide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | C26 Ceramide |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C44H87NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-28-30-32-34-36-38-40-44(48)45-42(41-46)43(47)39-37-35-33-31-29-27-16-14-12-10-8-6-4-2/h37,39,42-43,46-47H,3-36,38,40-41H2,1-2H3,(H,45,48)/b39-37+/t42-,43+/m0/s1 |