Läs mer
C26 Ceramid, TRC
Produktkod. 30012797
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012797 5 mg
30006952 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30012797 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC2634555MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 121459-09-4
Molekylformel C44H87NO3
Molekylvikt (g/mol) 678.17
Synonym N-[(1S,2R,3E)-2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)-3-heptadecenyl]hexacosanamide, [R-[R*,S*-(E)]]-N-[2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)-3-heptadecenyl]hexacosanamide;
IUPAC-namn N-[(E,2S,3R)-1,3-dihydroxyoctadec-4-en-2-yl]hexacosanamid
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CO)[C@@H](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material C26 Ceramide
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C44H87NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-28-30-32-34-36-38-40-44(48)45-42(41-46)43(47)39-37-35-33-31-29-27-16-14-12-10-8-6-4-2/h37,39,42-43,46-47H,3-36,38,40-41H2,1-2H3,(H,45,48)/b39-37+/t42-,43+/m0/s1