Läs mer
C29, MedChemExpress
Produktkod. 16483028
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16483028 10 mg 10mg
16459596 50 mg 50mg
16455767 5 mg -
16434336 100 mg -
16430659 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16483028 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100461
MedChemExpress C29 is a Toll-like receptor 2 (TLR2) inhibitor. C29 blocks hTLR2/1 and hTLR2/6 signaling with IC50s of 19.7 and 37.6 μM, respectively.
C29 is a Toll-like receptor 2 (TLR2) inhibitor. C29 blocks hTLR2/1 and hTLR2/6 signaling with IC50s of 19.7 and 37.6 μM, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material C29
CAS 363600-92-4
Färg Orange
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H15NO4
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (105.16 mM)
LEDER OC1=C(/C=N/C2=C(C)C(C(O)=O)=CC=C2)C=CC=C1OC
Molekylvikt (g/mol) 285.29
Formel vikt 285.29
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation