Läs mer
Novus Biologicals™ C2GNT3 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Handla allt Bio Techne ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 0.1 mL |
| Innehåll och lagring | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Mål | C2GNT3 |
| Synonym | beta-1,3-galactosyl-O-glycosyl-glycoproteinbeta-1,6-N-acetylglucosaminyltransferase 4, C2GNT3, core 2 beta-1,6-N-acetylglucosaminyltransferase 3, Core 2-branching enzyme 3, Core2-GlcNAc-transferase 3, EC 2.4.1.102, glucosaminyl (N-acetyl) transferase 4, core 2, glucosaminyl (N-acetyl) transferase 4, core 2(beta-1,6-N-acetylglucosaminyltransferase) |
| Gensymbol | GCNT4 |