missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

C2orf28, Mouse anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™

Produktkod. 16106916
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 μg
Förpackningsstorlek:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16106916 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16106916 Leverantör Abnova Leverantörsnummer H00051374B01P.50ug

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Polyclonal Antibody

Sequence: MLHARCCLNQKGTILGLDLQNCSLEDPGPNFHQAHTTVIIDLQANPLKGDLANTFRGFTQLQTLILPQHVNCPGGINAWNTITSYIDNQICQGQKNLCNNTGDPEMCPENGSCVPDGPGLLQCVCADGFHGYKCMRQGSFSLLMFFGILGATTLSVSILLWATQRRKAKTS

Specifikationer

Antigen C2orf28
Användningsområden Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Formulering In 1x PBS, pH 7.4
Gen chromosome 2 open reading frame 28
Genaccessionsnr. NM_016085
Gene Alias APR--3/APR-3/APR3/HSPC013/PRO240/p18
Gensymboler C2orf28
Värd art Mouse
Immunogen C2orf28 (NP_057169.2, 1 a.a. ∼ 171 a.a) full-length human protein.
Kvantitet 50 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 51374
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.