Läs mer
uvex C300 Våtskärningsskyddshandskar
Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
8
10
Beskrivning
- Mjuk greppbeläggning säkerställer mekanisk nötningsbeständighet i våta applikationer
- Bambu TwinFlex™ Tekniken ger ett högt skärmotstånd
- Mycket flexibel med god taktil känslighet
- Silikonfri enligt avtryckstestet
Specifikationer
Specifikationer
| Beläggningsmaterial | HPE |
| Färg | Klart, Svart |
| Hand | Ambidexter |
| Latexfri | Ja |
| Material | HPPE, Polyamid, Bambu viskos |
| Produkttyp | Skärtåliga handskar |
| Storlek | 10 |
| EN388 Standard | 4X42C |
| Serie | C300 Våt |