Läs mer
uvex C300 Våtskärningsskyddshandskar
Produktkod. p-9625001 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
8
10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
15397082 8
15367082 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15397082 Leverantör uvex Leverantörsnummer 6054208
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
C300-handskar ger mekanisk nötningsbeständighet med en innovativ beläggning med mjukt grepp. Bambu TwinFlex™ Tekniken säkerställer ett högt skärskydd.
  • Mjuk greppbeläggning säkerställer mekanisk nötningsbeständighet i våta applikationer
  • Bambu TwinFlex™ Tekniken ger ett högt skärmotstånd
  • Mycket flexibel med god taktil känslighet
  • Silikonfri enligt avtryckstestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Belagt område Handflata och fingertoppar
Beläggningsmaterial HPE
Färg Klart, Svart
Betyg för skärmotstånd ANSI A3
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material HPPE, Polyamid, Bambu viskos
Produkttyp Skärtåliga handskar
Storlek 8
EN388 Standard 4X42C
För användning med (applikation) Bilindustri, montering, underhåll, metallbearbetning, frakt/logistik, sortering, glashantering och plåtbearbetning
Handske manschettstil Sticka
Modell C300 Våt