missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
uvex C300 Wet Plus säkerhetshandskar
Handla allt Uvex Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Storlek:
7
8
9
10
11
Beskrivning
- SoftGrip beläggning på handflatan och fingertopparna för en hög nivå av nötningsbeständighet
- Bambu TwinFlex™ Tekniken ger skärskydd på nivå C
- Climazone™ säkerställer högsta möjliga användarkomfort
- Förbättrat grepp är våta områden och oljiga arbetsförhållanden
- Fri från skadliga ämnen enl Oeko-Tex™ Standard 100
- Silikonfri enligt avtryckstest
- Beständig mot olja och fett
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | OEKO-TEX™ Standard 100 |
| Användningsområden | Industriell |
| Beläggningsmaterial | HPE |
| Färg | Grå, Svart |
| Hand | Ambidexter |
| Latexfri | Ja |
| Material | Bambu, HPPE, Polyamid |
| Produkttyp | Skärtåliga handskar |
| Storlek | 9 |
| EN388 Standard | 4X42C |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction