Läs mer
uvex C300 Wet Plus säkerhetshandskar
Produktkod. 17280441 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
7
8
9
10
11
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17280441 11
17240441 7
17250441 8
17260441 9
17270441 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17280441 Leverantör uvex Leverantörsnummer 6054611
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2245.00 SEK
    2169.00 SEK / 10 par
    Save 76.00 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 09-10-2026
Bambu TwinFlex™ Teknik ger nivå C skärskydd, medan SoftGrip skumbeläggning på handflatan och fingertopparna förbättrar greppförmågan.
  • SoftGrip beläggning på handflatan och fingertopparna för en hög nivå av nötningsbeständighet
  • Bambu TwinFlex™ Tekniken ger skärskydd på nivå C
  • Climazone™ säkerställer högsta möjliga användarkomfort
  • Förbättrat grepp är våta områden och oljiga arbetsförhållanden
  • Fri från skadliga ämnen enl Oeko-Tex™ Standard 100
  • Silikonfri enligt avtryckstest
  • Beständig mot olja och fett
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad OEKO-TEX™ Standard 100
Användningsområden Industriell
Beläggningsmaterial HPE
Färg Grå, Svart
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Bambu, HPPE, Polyamid
Produkttyp Skärtåliga handskar
Storlek 11
EN388 Standard 4X42C
För användning med (applikation) Fordon, underhåll, metallarbete och precisionsmontering
Kön Unisex
Handske manschettstil Sticka
Serie C300 Wet Plus