Läs mer
uvex C300 Wet Plus säkerhetshandskar
Produktkod. p-7230484 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
7
8
9
10
11
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17240441 7
17250441 8
17260441 9
17270441 10
17280441 11
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17240441 Leverantör uvex Leverantörsnummer 6054607
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bambu TwinFlex™ Teknik ger nivå C skärskydd, medan SoftGrip skumbeläggning på handflatan och fingertopparna förbättrar greppförmågan.
  • SoftGrip beläggning på handflatan och fingertopparna för en hög nivå av nötningsbeständighet
  • Bambu TwinFlex™ Tekniken ger skärskydd på nivå C
  • Climazone™ säkerställer högsta möjliga användarkomfort
  • Förbättrat grepp är våta områden och oljiga arbetsförhållanden
  • Fri från skadliga ämnen enl Oeko-Tex™ Standard 100
  • Silikonfri enligt avtryckstest
  • Beständig mot olja och fett
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad OEKO-TEX™ Standard 100
Användningsområden Industriell
Beläggningsmaterial HPE
Färg Grå, Svart
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Bambu, HPPE, Polyamid
Produkttyp Skärtåliga handskar
Storlek 7
EN388 Standard 4X42C
För användning med (applikation) Fordon, underhåll, metallarbete och precisionsmontering
Kön Unisex
Handske manschettstil Sticka
Serie C300 Wet Plus