Läs mer
C3orf67 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-57722
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 18225664
  • 5960.00 SEK / 100µL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
C3orf67 Polyclonal specifically detects C3orf67 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
C3orf67
Polyclonal
Western Blot 0.4 ug/ml, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 ug/ml
Chromosome 3 Open Reading Frame 67
Rabbit
Affinity Purified
RUO
200844
Human
IgG
Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
C3orf67
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:IDLVAFTSEIFKGAVFQSLDGIVVSANCKLRKIFTLKSKPQDTADKDAVYGVPFSTDEPTDIIPRSCQLMTDVPHVTQLLNMTKLRQTEIKFGGHPLRSAE
100 μL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only