missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
C4 Ceramide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | C4 Ceramide |
| CAS | 74713-58-9 |
| Molekylformel | C22 H43 N O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H43NO3/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-21(25)20(19-24)23-22(26)17-4-2/h16,18,20-21,24-25H,3-15,17,19H2,1-2H3,(H,23,26)/b18-16+/t20-,21+/m0/s1 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@H](CO)NC(=O)CCC |
| IUPAC-namn | N-[(E,2S,3R)-1,3-dihydroxyoctadec-4-en-2-yl]butanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 369.58 |
| Formel vikt | 369.3243 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?