Läs mer
C4-kloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-6-amin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | C4-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-6-amine |
| CAS | 100644-65-3 |
| Molekylformel | C5H4ClN5 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4ClN5/c6-3-2-1-8-11-4(2)10-5(7)9-3/h1H,(H3,7,8,9,10,11) |
| LEDER | C1=NNC2=C1C(=NC(=N2)N)Cl |
| IUPAC-namn | 4-klor-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-6-amin |
| Molekylvikt (g/mol) | 169.57 |
| Formel vikt | 169.02 |