Läs mer
C4 Dihydroceramid, TRC
Produktkod. 30349573
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30349573 50 mg
30358857 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30349573 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC26256050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 202467-76-3
Molekylformel C22 H45 N O3
Molekylvikt (g/mol) 371.6
Synonym Butanamide, N-[(1S,2R)-2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)heptadecyl]-, Butanamide, N-[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)heptadecyl]-, [R-(R*,S*)]-, N-[(1S,2R)-2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)heptadecyl]butanamide, C4 Dihydroceramide
IUPAC-namn N-[(2S,3R)-1,3-dihydroxyoktadekan-2-yl]butanamid
LEDER CCCCCCCCCCCCCCC[C@@H](O)[C@H](CO)NC(=O)CCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material C4 Dihydroceramide
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C22H45NO3/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-21(25)20(19-24)23-22(26)17-4-2/h20-21,24-25H,3-19H2,1-2H3,(H,23,26)/t20-,21+/m0/s1
Formel vikt 371.3399