Läs mer
uvex C500 skärskyddshandskar
Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
6
8
9
10
11
Beskrivning
- Bambu TwinFlex™ Tekniken säkerställer ett mycket högt skärskydd
- Beläggning med mjukt grepp ger mekanisk nötningsbeständighet
- Mycket flexibel med bra taktil känsla
- Uvex Climazone tar effektivt bort överskottsvärme och fukt
- Fri från skadliga ämnen enl OEKO-TEX™ Standard 100
- Silikonfri enligt avtryckstestet
- 3D Ergo Technology säkerställer en säker passform
Specifikationer
Specifikationer
| Beläggningsmaterial | Obelagd |
| Färg | Klart |
| Hand | Ambidexter |
| Latexfri | Ja |
| Material | Bambu viskos, HPPE, Polyamid |
| Produkttyp | Skärtåliga handskar |
| Storlek | 8 |
| EN388 Standard | 1X4XC |
| För användning med (applikation) | Fordon, konstruktion, glashantering, logistik, underhåll och plåtbearbetning |
| Handske manschettstil | Sticka |
| Visa mer |