Läs mer
uvex C500 skärskyddshandskar
Produktkod. 15397052 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
6
8
9
10
11
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
15397052 11
17200431 6
15317062 8
15327062 9
15387052 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15397052 Leverantör uvex Leverantörsnummer 6049711
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    184.00 SEK
    173.07 SEK / Paket med 1
    Save 10.93 SEK
    5% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uvex C500-handskar kombinerar komfort, flexibilitet och taktilitet med den högsta nivån av skärskydd (nivå 5/C). Beläggning med mjukt grepp ger mekanisk nötningsbeständighet.
  • Bambu TwinFlex™ Tekniken säkerställer ett mycket högt skärskydd
  • Beläggning med mjukt grepp ger mekanisk nötningsbeständighet
  • Mycket flexibel med bra taktil känsla
  • Uvex Climazone tar effektivt bort överskottsvärme och fukt
  • Fri från skadliga ämnen enl OEKO-TEX™ Standard 100
  • Silikonfri enligt avtryckstestet
  • 3D Ergo Technology säkerställer en säker passform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beläggningsmaterial Obelagd
Färg Klart
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Bambu viskos, HPPE, Polyamid
Produkttyp Skärtåliga handskar
Storlek 11
EN388 Standard 1X4XC
För användning med (applikation) Fordon, konstruktion, glashantering, logistik, underhåll och plåtbearbetning
Handske manschettstil Sticka
Serie C500