Läs mer
uvex C500 skärskyddshandskar
Produktkod. p-7236922 Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
6
8
9
10
11
Produktkod. 17200431
Brand: uvex 6049706
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uvex C500-handskar kombinerar komfort, flexibilitet och taktilitet med den högsta nivån av skärskydd (nivå 5/C). Beläggning med mjukt grepp ger mekanisk nötningsbeständighet.
  • Bambu TwinFlex™ Tekniken säkerställer ett mycket högt skärskydd
  • Beläggning med mjukt grepp ger mekanisk nötningsbeständighet
  • Mycket flexibel med bra taktil känsla
  • Uvex Climazone tar effektivt bort överskottsvärme och fukt
  • Fri från skadliga ämnen enl OEKO-TEX™ Standard 100
  • Silikonfri enligt avtryckstestet
  • 3D Ergo Technology säkerställer en säker passform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad OEKO-TEX™ Standard 100
Användningsområden Industriell
Beläggningsmaterial Obelagd
Färg Klart
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Bambu viskos, HPPE, Polyamid
Produkttyp Skärtåliga handskar
Storlek 6
EN388 Standard 1X4XC
För användning med (applikation) Fordon, konstruktion, glashantering, logistik, underhåll och plåtbearbetning
Kön Unisex
Handske manschettstil Sticka
Serie C500
Garnmätare 15