Läs mer
Uvex™ C500 skärtålig hylsa
Produktkod. 15327042 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
Intermediär
Betydande
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
15327042 Intermediär
15317042 Betydande
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15327042 Leverantör Uvex™ Leverantörsnummer 6049107
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    218.00 SEK
    206.00 SEK / Paket med 1
    Save 12.00 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bamboo-TwinFlex™ Tekniken säkerställer en hög nivå av skärskydd och nötningsbeständighet. Silkeslen, mjuk bambufiber ökar komforten och absorberar fukt.
  • Bamboo-TwinFlex™ Tekniken säkerställer skärskydd och nötningsbeständighet
  • Bambufiber är mjuk och silkeslen för ökad komfort
  • Stickad manschett ger en säker passform
  • Silikonfri enligt avtryckstestet
  • Idealisk för applikationer inom fordons-, bygg-, dryckes-, glas- och metallindustrin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek Intermediär
Produkttyp Skärtålig ärm
Material Bambuviskos, HPPE, Polyamid
Färg Klart
Sterilitet Icke-steril
Stil Standardhylsa
Disponibel Återanvändbar
Förslutningstyp Elastiska ändar
Sömtyp Inspelat
Manschettstil Sticka